Documenti fondamentali
AMBH9884CEBA
Ambeed, Inc.
m-PEG3-succinimidyl carbonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.28
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,5,8,11-tetraoxadodec-1-anoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H19NO8/c1-17-4-5-18-6-7-19-8-9-20-12(16)21-13-10(14)2-3-11(13)15/h2-9H2,1H3
InChI
JCUAHGNZBWSEIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/477775-77-2.html
Synonym
Meo-dpeg(3)-o-co-nhs
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)