Documenti fondamentali
AMBH9884CD5C
Ambeed, Inc.
(3,4-Dihydro-2H-chromen-2-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.2
Numero MDL:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-chromen-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C10H12O2/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,9,11H,5-7H2
InChI
KDLVSGWUKFJFTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83278-86-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)