Documenti fondamentali
AMBH9884CBA2
Ambeed, Inc.
Di-tert-butyl (4-bromo-1,2-phenylene)dicarbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.27
Numero MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl (4-bromo-1,2-phenylene)dicarbamate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O4/c1-15(2,3)22-13(20)18-11-8-7-10(17)9-12(11)19-14(21)23-16(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI
LJKCSTXFYRULGQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/471239-60-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)