Documenti fondamentali
AMBH9884CAA7
Ambeed, Inc.
3-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero MDL:
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-6-5(4)8/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
InChI
PMVLHRHRTOBBHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76220-94-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)