Documenti fondamentali
AMBH9884C899
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-chloro-4-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.63
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-chloro-4-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H23BClFO4/c1-15(2,3)22-14(21)10-8-11(13(20)9-12(10)19)18-23-16(4,5)17(6,7)24-18/h8-9H,1-7H3
InChI
KKEQMRLGGIYNDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1218789-89-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)