Documenti fondamentali
AMBH9884C68D
Ambeed, Inc.
4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c11-9-3-5-10(6-4-9)15(13,14)12-7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8,11H2
InChI
JTIWXDLCUZTDFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88327-91-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)