Documenti fondamentali
AMBH9884C5E2
Ambeed, Inc.
6-Methoxypyridine-2,3-diamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.08
Numero MDL:
Iupac Name
6-methoxy-2,3-pyridinediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c1-10-5-3-2-4(7)6(8)9-5;;/h2-3H,7H2,1H3,(H2,8,9);2*1H
InChI
HFTXXPTXSCLIIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94166-62-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)