Documenti fondamentali
AMBH9884C4F5
Ambeed, Inc.
H-DL-Phe(2-I)-OH
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.09
Numero MDL:
Iupac Name
2-iodophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI
BKXVGLPBXYBDDM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1986-86-3.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)