Documenti fondamentali
AMBH9884C35A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(tert-butoxy)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.1
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butoxypyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-9(2,3)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,1-3H3
InChI
RJSAAFGYJWKOJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850495-91-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)