Documenti fondamentali
AMBH9884C2E5
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-formylnicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.57
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-4-formylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO3/c8-6-1-4(3-10)5(2-9-6)7(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI
WFHBMNIKNOOHOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1031433-06-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)