Documenti fondamentali
AMBH9884C243
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.19
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H26BNO4/c1-14(2,3)21-13(18)17-8-6-12(7-9-17)16-19-10-15(4,5)11-20-16/h6H,7-11H2,1-5H3
InChI
UFNYQCSGFXGPFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1167991-21-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)