Documenti fondamentali
AMBH9884C1E4
Ambeed, Inc.
2-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.94
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyano-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H5BF3NO2/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-13)7(3-6)9(14)15/h1-3,14-15H
InChI
YQGZUORHRHHHGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1375110-43-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)