AMBH9884C18C
Ambeed, Inc.
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)6-4-14-2-1-5(8(15)16)3-7(14)13-6/h1-4H,(H,15,16)
InChI
IWQCDGQOZWSPJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260777-52-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)