Documenti fondamentali
AMBH9884BC9F
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(methylsulfonyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.66
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-12(10,11)7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI
VBEZMRJLMPYKBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23153-12-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23153-12-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)