Documenti fondamentali
AMBH9884BAD9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-ethylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.09
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-N-ethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-2-11-9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
BYCKUGXGVHIJFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26819-10-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)