Documenti fondamentali
AMBH9884B942
Ambeed, Inc.
Sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
Inchi Code
1S/C4H6N2O2S.Na/c1-6-3-4(2-5-6)9(7)8;/h2-3H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI
MAZOSGFLSVGQME-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1138034-18-0.html
Synonym
Sodium 1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfinate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)