Documenti fondamentali
AMBH97F1144D
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.14
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10(11)12/h1-3H,9H2
InChI
VVLXEASYKMQILM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/408502-45-4.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)