Documenti fondamentali
AMBH97F113B3
Ambeed, Inc.
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.29
Numero MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-N,N-diethylaniline
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-4-13(5-2)11-8-7-9-12(10-11)14-6-3/h7-10H,4-6H2,1-3H3
InChI
ODQSBWZDOSNPAH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1864-92-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1864-92-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)