Documenti fondamentali
AMBH97F113B2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c10-8-4-3-5-9(11-8)12-6-1-2-7-12/h3-5H,1-2,6-7H2
InChI
HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/230618-41-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/230618-41-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)