Documenti fondamentali
AMBH97F1134E
Ambeed, Inc.
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.58
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClN3O2/c8-5-1-2-11-6(10-5)4(3-9-11)7(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI
SAMKKKTWKGAXIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1315364-91-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)