Documenti fondamentali
AMBH97F1133C
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-5-methylpyridazine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-5-methylpyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-3-5(7(11)12-2)9-10-6(4)8/h3H,1-2H3
InChI
KTBAZPKIYVZGQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2135332-83-9.html
Synonym
methyl 6-bromo-5-methylpyridazine-3-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)