Documenti fondamentali
AMBH97F11249
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-cyano-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.21
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13FN2O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-5-9(10,4-11)6-12/h5-6H2,1-3H3
InChI
VLCFNAIYELAULW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1788041-57-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)