Documenti fondamentali
AMBH97F111F2
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)phenylacetyl Chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.72
Numero MDL:
Iupac Name
[4-(benzyloxy)phenyl]acetyl chloride
Inchi Code
1S/C15H13ClO2/c16-15(17)10-12-6-8-14(9-7-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2
InChI
GZAGJMNAVUCWGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39188-62-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)