AMBH97F111A9
Ambeed, Inc.
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-(4-ethyl-1-piperazinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)13-5-3-12(11-16)4-6-13/h3-6,11H,2,7-10H2,1H3
InChI
UXVDOPUAJVRFDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/197638-76-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)