Documenti fondamentali
AMBH97F07C6F
Ambeed, Inc.
Benzyl-PEG8-alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.57
Numero MDL:
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxapentacosan-25-ol
Inchi Code
1S/C23H40O9/c24-6-7-25-8-9-26-10-11-27-12-13-28-14-15-29-16-17-30-18-19-31-20-21-32-22-23-4-2-1-3-5-23/h1-5,24H,6-22H2
InChI
KFJXPXAFUAPRSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/477775-73-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)