Documenti fondamentali
AMBH97F07A0B
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-3-ethylphenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.43
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-ethylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BClO2/c1-2-6-5-7(9(11)12)3-4-8(6)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI
ZFQZOBHIZWUBEZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/918810-94-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)