Documenti fondamentali
AMBH97F074D1
Ambeed, Inc.
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-2-7(5-13)4-8(3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI
KFRRYUVXFZQWGS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116070-39-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)