Documenti fondamentali
AMBH97F06FF5
Ambeed, Inc.
2-(Benzyloxy)-5-chlorobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-5-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H11ClO2/c15-13-6-7-14(12(8-13)9-16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI
UKVVPQTUCJPTNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38544-16-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)