Documenti fondamentali
AMBH97F06F9C
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.67
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H4ClFN2S/c11-10-14-9(8(5-13)15-10)6-1-3-7(12)4-2-6/h1-4H
InChI
GUVHHPRMBURQQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1628265-17-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)