Documenti fondamentali
AMBH97F069F9
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.64
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-9(11(14)15)8-5-7(12)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI
GSWWVOHRAYFEHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/436087-49-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)