AMBH97F06948
Ambeed, Inc.
2-Bromoethanesulfonyl Chloride
About This Item
Iupac Name
2-bromoethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2H4BrClO2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
InChI
FPJOBRDFPQKHLI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54429-56-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)