Documenti fondamentali
AMBH97F068FD
Ambeed, Inc.
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.34
Numero MDL:
Iupac Name
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Inchi Code
1S/C15H20N2O/c18-14-10-15(12-16-14)6-8-17(9-7-15)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)
InChI
OHUKTYVHYSBFFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154495-69-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)