Documenti fondamentali
AMBH97F0684E
Ambeed, Inc.
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.25
Numero MDL:
Iupac Name
(methoxymethyl)(diphenyl)phosphine oxide
Inchi Code
1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3
InChI
OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4455-77-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)