Documenti fondamentali
AMBH97F06841
Ambeed, Inc.
6-Iodo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.05
Numero MDL:
Iupac Name
6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI
HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57744-67-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)