Documenti fondamentali
AMBH97F067D2
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-5-3-6(9(12)13-2)4-7(10)8(5)11/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI
SDBXHTMFAXKDML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202146-16-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)