Documenti fondamentali
AMBH97F066D2
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.14
Numero MDL:
Iupac Name
[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-7-4-6(9(11,12)13)2-1-5(7)3-8(14)15/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
InChI
LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209991-64-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)