Documenti fondamentali
AMBH97F0614D
Ambeed, Inc.
4-(3-Nitropyridin-2-yl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.2
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-nitro-2-pyridinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c13-12(14)8-2-1-3-10-9(8)11-4-6-15-7-5-11/h1-3H,4-7H2
InChI
QMINJWUSSJFQBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24255-27-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)