Documenti fondamentali
AMBH97F05F8C
Ambeed, Inc.
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c9-8-10-4-5-6(11-8)2-1-3-7(5)12/h4H,1-3H2,(H2,9,10,11)
InChI
ZXWJMLMXKMSYTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21599-36-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)