AMBH97F04F07
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-7-3-2-5(8(10,11)12)4-6(7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
InChI
PXDQUMRSSQYJSX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/240139-82-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)