AMBH97F04F01
Ambeed, Inc.
1,3-Bis(tosyloxy)-2,2-dimethylpropane
About This Item
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}propyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C19H24O6S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)26(20,21)24-13-19(3,4)14-25-27(22,23)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12H,13-14H2,1-4H3
InChI
LJISGCCLDDOYIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)