AMBH97F04B7D
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)piperidin-4-ol
About This Item
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c7-6(8,9)5(11)1-3-10-4-2-5/h10-11H,1-4H2
InChI
AXPLSJSIKGZOMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373603-69-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)