AMBH97F04B49
Ambeed, Inc.
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Iupac Name
3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H9N3/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI
LNVWRBNPXCUYJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5272-86-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)