Documenti fondamentali
AMBH97F04A9C
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-chloro-2-nitrophenyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.62
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (4-chloro-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-15-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI
SMDKYKOCWWWBJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147124-37-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)