Documenti fondamentali
AMBH97F04216
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.57
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4ClFN2/c8-5-2-6(9)7(11)1-4(5)3-10/h1-2H,11H2
InChI
AQGLHOVZNMAWIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123614-87-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)