Documenti fondamentali
AMBH97F0417F
Ambeed, Inc.
7-Bromohept-1-yne
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.07
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-1-heptyne
Inchi Code
1S/C7H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1H,3-7H2
InChI
SCHBMYWHADQVBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81216-14-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)