Documenti fondamentali
AMBH97F03F9A
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-nitronicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-5-nitronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H5N3O4/c7-5-4(6(10)11)1-3(2-8-5)9(12)13/h1-2H,(H2,7,8)(H,10,11)
InChI
OVKURXPJUDVKKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6760-14-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)