Documenti fondamentali
AMBH97BA0F0D
Ambeed, Inc.
4-Methyl-2-pyridyl Trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.19
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-pyridinyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H6F3NO3S/c1-5-2-3-11-6(4-5)14-15(12,13)7(8,9)10/h2-4H,1H3
InChI
AZUJRVRRUXHHDV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179260-78-7.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/179260-78-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)