Documenti fondamentali
AMBH97BA0E67
Ambeed, Inc.
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.57
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-3-5(6(7)9)4(2)10-8-3/h1-2H3
InChI
MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31301-45-8.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)