AMBH97BA0D5C
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3F7/c9-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI
YSCWHYSFVNCLNL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887268-09-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)