Documenti fondamentali
AMBH97BA0AA5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.03
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O2/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)14-8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
LDGCUJSMICRHPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/672948-65-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/672948-65-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)